4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5294-10G PC5294-1G PC5294-5G PC5294-25G PC5294-50G PC5294-100G
APOSPC5294-10GEA 65.8 EUR
APOSPC5294-10G APOSPC5294-1G APOSPC5294-5G APOSPC5294-25G APOSPC5294-50G APOSPC5294-100G
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇F₃N₂O₃
Smeltpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052846
CAS nummer: 395-68-6