4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5296-1G PC5296-5G
APOSPC5296-1GEA 22 EUR
APOSPC5296-1G APOSPC5296-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇F₃N₂O₃
Smeltpunt: 123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017994
CAS nummer: 393-12-4
UN: 3261
ADR: 8,III