5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5298-100G PC5298-25G PC5298-5G
APOSPC5298-100GEA 87.6 EUR
APOSPC5298-100G APOSPC5298-25G APOSPC5298-5G
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₄F₃NO₄
Smeltpunt: 127…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024509
CAS nummer: 328-80-3