4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53000-1G PC53000-25G PC53000-5G
APOSPC53000-1GEA 22 EUR
APOSPC53000-1G APOSPC53000-25G APOSPC53000-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrFNO₄
MW: 264.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08702773
CAS nummer: 1020717-99-0