(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530011-1G PC530011-500MG PC530011-5G
APOSPC530011-1GEA 351 EUR
APOSPC530011-1G APOSPC530011-500MG APOSPC530011-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427919
CAS nummer: 479064-88-5