2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530017-1G PC530017-500MG
APOSPC530017-1GEA 395 EUR
APOSPC530017-1G APOSPC530017-500MG
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid 97%
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 656304-77-7