4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530018-1G PC530018-250MG
APOSPC530018-1GEA 540 EUR
APOSPC530018-1G APOSPC530018-250MG
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08144103
CAS nummer: 473706-11-5