1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530020-1G PC530020-250MG
APOSPC530020-1GEA 485 EUR
APOSPC530020-1G APOSPC530020-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374440
CAS nummer: 886366-13-8