1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530021-1G PC530021-5G
APOSPC530021-1GEA 141 EUR
APOSPC530021-1G APOSPC530021-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374444
CAS nummer: 104173-41-3