1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530023-1G PC530023-250MG
APOSPC530023-1GEA 219 EUR
APOSPC530023-1G APOSPC530023-250MG
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800627
CAS nummer: 214263-00-0