4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530028-1G PC530028-5G
APOSPC530028-1GEA 315 EUR
APOSPC530028-1G APOSPC530028-5G
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115015
CAS nummer: 3202-34-4