2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol hydrochloride
PC530041-1G PC530041-500MG
APOSPC530041-1GEA 658 EUR
APOSPC530041-1G APOSPC530041-500MG
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-1-(2-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060976
CAS nummer: 3225-74-9