4-Chloor-2,6-fluorbenzoëzuur 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53005-10G PC53005-5G PC53005-1G
APOSPC53005-10GEA 238 EUR
APOSPC53005-10G APOSPC53005-5G APOSPC53005-1G
4-Chloor-2,6-fluorbenzoëzuur 98%
4-Chloor-2,6-fluorbenzoëzuur
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192.55 g/mol
Smeltpunt: 182…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203570
CAS nummer: 196194-58-8