N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC530056-1G PC530056-500MG
APOSPC530056-1GEA 441 EUR
APOSPC530056-1G APOSPC530056-500MG
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02689994
CAS nummer: 296276-41-0