N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5'-Bromo-2'-fluoroacetanilide
PC53006-1G PC53006-5G
APOSPC53006-1GEA 159 EUR
APOSPC53006-1G APOSPC53006-5G
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline 98%
N-Acetyl-5-bromo-2-fluoroaniline
Formule: C₈H₇BrFNO
Smeltpunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546480
CAS nummer: 88288-12-4