3,4-Difluorothiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Difluorobenzene-1-thiol, 3,4-Difluorobenzenethiol, 1,2-Difluoro-4-mercaptobenzene, 3,4-Difluorothiophenol
PC5301-25G PC5301-5G
APOSPC5301-25GEA 309 EUR
APOSPC5301-25G APOSPC5301-5G
3,4-Difluorothiophenol 97%
3,4-Difluorothiophenol
Formule: C₆H₄F₂S
Kookpunt: 169…170 °C
Dichtheid: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094279
CAS nummer: 60811-24-7
UN: 3336
ADR: 3,III