2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC53010-5G PC53010-1G
APOSPC53010-5GEA 366 EUR
APOSPC53010-5G APOSPC53010-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652439
CAS nummer: 1073477-22-1