3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5302-25G PC5302-5G
APOSPC5302-25GEA 106 EUR
APOSPC5302-25G APOSPC5302-5G
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂FN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094280
CAS nummer: 517920-75-1