2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53020-1G PC53020-25G PC53020-5G
APOSPC53020-1GEA 246 EUR
APOSPC53020-1G APOSPC53020-25G APOSPC53020-5G
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Formule: C₁₆H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02260754
CAS nummer: 146653-56-7