3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53021-1G PC53021-5G PC53021-10G PC53021-25G
APOSPC53021-1GEA 30.8 EUR
APOSPC53021-1G APOSPC53021-5G APOSPC53021-10G APOSPC53021-25G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
MW: 237.4500 g/mol
Smeltpunt: 92…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111905
CAS nummer: 886615-30-1