4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5304-5G PC5304-25G
APOSPC5304-5GEA 110 EUR
APOSPC5304-5G APOSPC5304-25G
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClF₂N
Smeltpunt: 173…177 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095381
CAS nummer: 144230-52-4