1-Iodoperfluorbutane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5310-100G PC5310-25G PC5310-500G
APOSPC5310-100GEA 121 EUR
APOSPC5310-100G APOSPC5310-25G APOSPC5310-500G
1-Iodoperfluorbutane 98%
1-Iodoperfluorbutane
Formule: C₄F₉I
Kookpunt: 64…66 °C
Dichtheid: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001062
CAS nummer: 423-39-2
EINECS: 207-025-8