1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53105-1G PC53105-5G
APOSPC53105-1GEA 106 EUR
APOSPC53105-1G APOSPC53105-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₈F₂O₂
Kookpunt: 48…51 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800643
CAS nummer: 195136-69-7