4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53109-10G PC53109-1G PC53109-5G
APOSPC53109-10GEA 614 EUR
APOSPC53109-10G APOSPC53109-1G APOSPC53109-5G
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Formule: C₄H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 1448773-75-8
UN: 1993
ADR: 3,III