5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53128-1G PC53128-250MG
APOSPC53128-1GEA 257 EUR
APOSPC53128-1G APOSPC53128-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Smeltpunt: 55…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22566379
CAS nummer: 1224629-03-1