1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53201-10G PC53201-1G PC53201-5G PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA 422 EUR
APOSPC53201-10G APOSPC53201-1G APOSPC53201-5G APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇BrF₂
Kookpunt: 80…82 °C/9,75mmHg
Dichtheid: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110333
CAS nummer: 1000994-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III