1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53215-100G PC53215-25G PC53215-5G
APOSPC53215-100GEA 210 EUR
APOSPC53215-100G APOSPC53215-25G APOSPC53215-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657548
CAS nummer: 168971-68-4