Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Fluorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
PC53237-25G PC53237-5G
APOSPC53237-25GEA 76 EUR
APOSPC53237-25G APOSPC53237-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Formule: C₁₁H₁₆FO₃P
MW: 246.2200 g/mol
Kookpunt: 150 °C/6mmHg
Dichtheid: 1.1425 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795966
CAS nummer: 63909-58-0