Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53247-1G PC53247-25G PC53247-5G
APOSPC53247-1GEA 23.4 EUR
APOSPC53247-1G APOSPC53247-25G APOSPC53247-5G
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇FO₃
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038282
CAS nummer: 197507-22-5