2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5325-1G PC5325-5G
APOSPC5325-1GEA 49.7 EUR
APOSPC5325-1G APOSPC5325-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₂F₈
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000312
CAS nummer: 3883-86-1
UN: 3152
ADR: 9,II