4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53312-1G PC53312-5G
APOSPC53312-1GEA 30.8 EUR
APOSPC53312-1G APOSPC53312-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845964
CAS nummer: 123688-59-5