1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC53328-1G PC53328-25G PC53328-5G PC53328-100G
APOSPC53328-1GEA 20.6 EUR
APOSPC53328-1G APOSPC53328-25G APOSPC53328-5G APOSPC53328-100G
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275.4500 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111892
CAS nummer: 892845-59-9