4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Trifluoromethyl-3-methylfluorobenzene, 4-Fluoro-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC53337-100G PC53337-25G
APOSPC53337-100GEA 2890 EUR
APOSPC53337-100G APOSPC53337-25G
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₄
Kookpunt: 131,2 °C/760mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972884
CAS nummer: 80245-26-7