3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-fluoro-4-nitro-1-pyridin-1-one, 3-Fluoro-4-nitropyridine 1-oxide
PC53338-25G PC53338-5G PC53338-100G
APOSPC53338-25GEA 128 EUR
APOSPC53338-25G APOSPC53338-5G APOSPC53338-100G
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide
Formule: C5H3FN2O3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234027
CAS nummer: 769-54-0