2,5-Difluoro-4-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53341-1G PC53341-5G
APOSPC53341-1GEA 24.6 EUR
APOSPC53341-1G APOSPC53341-5G
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
2,5-Difluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂F₂IN
Kookpunt: 209,7 °C
Smeltpunt: 80…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040606
CAS nummer: 1017793-20-2