4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53351-1G PC53351-250MG
APOSPC53351-1GEA 275 EUR
APOSPC53351-1G APOSPC53351-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Smeltpunt: 180 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20643344
CAS nummer: 55805-14-6