2,6-Difluoro-4-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 381 EUR
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluoro-4-iodophenol
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Formule: C₆H₃F₂IO
MW: 255.99 g/mol
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907951
CAS nummer: 950858-06-7