4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5337-10G PC5337-25G PC5337-100G
APOSPC5337-10GEA 22 EUR
APOSPC5337-10G APOSPC5337-25G APOSPC5337-100G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204233
CAS nummer: 2923-56-0