3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53374-10G PC53374-1G PC53374-5G
APOSPC53374-10GEA 798 EUR
APOSPC53374-10G APOSPC53374-1G APOSPC53374-5G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₇H₅FN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16705414
CAS nummer: 928139-30-4