4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,5-Difluoro-2-methylaniline
PC53402-25G PC53402-5G PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA 373 EUR
APOSPC53402-25G APOSPC53402-5G APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₇F₂N
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062378
CAS nummer: 875664-57-6