2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC53409-10G
PC53409-5G
PC53409-25G
APOSPC53409-10GEA
0
EUR
APOSPC53409-10G
APOSPC53409-5G
APOSPC53409-25G
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Formule:
C₈H₆BrFO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD13193629 CAS nummer: 928715-37-1 |