4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotoluene
PC53433-100G PC53433-1KG PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA 46.8 EUR
APOSPC53433-100G APOSPC53433-1KG APOSPC53433-500G
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Technical Grade
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001037
CAS nummer: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II