1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 122 EUR
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrClFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11110551
CAS nummer: 1027833-17-5