3-Fluoro-5-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53458-25G PC53458-5G PC53458-100G
APOSPC53458-25GEA 46.8 EUR
APOSPC53458-25G APOSPC53458-5G APOSPC53458-100G
3-Fluoro-5-nitrotoluene
3-Fluoro-5-nitrotoluene
Formule: C7H6FNO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797943
CAS nummer: 499-08-1