4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53459-25G PC53459-5G
APOSPC53459-25GEA 483 EUR
APOSPC53459-25G APOSPC53459-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878167
CAS nummer: 1000573-03-4