2-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53465-1G PC53465-250MG PC53465-5G
APOSPC53465-1GEA 103 EUR
APOSPC53465-1G APOSPC53465-250MG APOSPC53465-5G
2-Fluoro-3-nitrophenol 97%
2-Fluoro-3-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11042443
CAS nummer: 179816-26-3