2,6-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5347-1G PC5347-5G
APOSPC5347-1GEA 22 EUR
APOSPC5347-1G APOSPC5347-5G
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃F₂NS
Kookpunt: 217 °C
Dichtheid: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041047
CAS nummer: 207974-17-2
UN: 1760
ADR: 8,II