Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
PC53474-1G PC53474-25G PC53474-5G
APOSPC53474-1GEA 22 EUR
APOSPC53474-1G APOSPC53474-25G APOSPC53474-5G
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847338
CAS nummer: 187331-46-0