7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53487-250MG PC53487-100MG PC53487-1G
APOSPC53487-250MGEA 57 EUR
APOSPC53487-250MG APOSPC53487-100MG APOSPC53487-1G
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formule: C₁₄H₁₄F₃NO₂
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00057313
CAS nummer: 41934-47-8