2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H,1H,5H-Octafluoro-1-pentanol
PC5350-100G PC5350-1KG PC5350-500G
APOSPC5350-100GEA 22 EUR
APOSPC5350-100G APOSPC5350-1KG APOSPC5350-500G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
  • Surface tension 24.5 dynes/cm/200C
  • Dissociation constant 4.5 x 10-12
Formule: C₅H₄F₈O
Kookpunt: 140…141 °C
Dichtheid: 1,667 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039631
CAS nummer: 355-80-6
EINECS: 206-593-4